Learn More
Cytiva Zubehör für miniVE vertikales Elektrophoresesystem
Gekerbte Glasplatten für miniVE-Gelelektrophoresesystem
Marke:  Cytiva SE262GN-5
272.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10075794
  • 324.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glasplatte mit Einbuchtungen
  • Größe: 10 x 10.5 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vertikale Minigel-Elektrophoreseeinheit
Glas
10 cm
Glasplatten
10.5 cm