missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Ministar 20-Steuerung mit CH-Stecker
Durch sein kompaktes Design ist das Hightech-Rührwerk ideal für Spezialanwendungen.
Marke: IKA™ 0025005586
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
- Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
- Viskositäten bis zu 10000 mPas und Volumen bis zu 15 l
- Stufenlos einstellbare Drehzahl zwischen 30 und 2000 U/min
- USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
- Intuitive und einfache Handhabung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
- Temperaturanzeige auf dem Display
- Chemikalienbeständiges Gehäuse
- Tastensperre
- Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation
50 - 2000 U/min | |
LCD | |
100 to 240 V, 50/60 Hz, 69 W |
15 L | |
70 x 193 x 154 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur