Learn More
Brady™ ROLL THT 76.2MMX35M
Bedruckbare, fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester für den MiniMark™ Drucker. Mit dem dazugehörigen Farbband ist dieses Material UL-zugelassen. Hinweise zum jeweils benötigten Farbband finden Sie unter empfohlene Farbbandserien.
Marke: Brady™ 710111
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedruckbare, fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester für den MiniMark™ Drucker
- Mit dem dazugehörigen Farbband ist dieses Material UL-zugelassen
- Hinweise zum jeweils benötigten Farbband finden Sie unter empfohlene Farbbandserien
Spezifikation
UL-Zulassung | |
Manipulationssicher, Acrylic | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Sicherheitsidentifikation | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +104°F | |
0,0033 in. | |
35 m x 76.2 mm | |
35 m | |
76,20 mm |
MiniMark manipulationssichere Etiketten | |
Silber | |
Metallisierter Polyester | |
Labels | |
MiniMark-Drucker | |
-40 °C | |
Je 1 | |
-40°bis +10 °C | |
0,084 mm | |
38.28 yd. | |
3 in. | |
3 in. |