Learn More
Merck Minicon CS15
Für die Konzentration aus Urin und Rückenmarksflüssigkeit zur Anreicherung von Proteinanalyten (z. B. Bence-Jones-Proteine im Urin) Millipore™ Minicon CS15 ist ein statischer Konzentrator, der kein Zubehör benötigt.
Marke: Merck 9051
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringes Aufnahmevolumen
- Konzentrationsfaktor bis zu 100x
- Ein Absorbens zieht Lösungsmittel und Salze durch den Ultrafilter, wodurch die Probe aufkonzentriert wird.
Spezifikation
Klar | |
Konzentration aus Urin und Rückenmarksflüssigkeit zur Anreicherung von Proteinanalyten (z. B. Bence-Jones-Proteine im Urin) | |
Minicon CS15 |
Minicon CS15 | |
50/Packung | |
2,5 mL |