Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Nylon and Silicone
Versatile check valves can be installed in any position
5.95 CHF
Produktcode | Marke | Einlass | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einlass | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30053887
|
Cole-Parmer
50115-68 |
3/16 in. hose barb |
5.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054057
|
Cole-Parmer
50115-19 |
1/4 in. hose barb |
5.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30052932
|
Cole-Parmer
50115-18 |
1/8 in. hose barb |
5.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressureHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur