Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermocycler
Der Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
Marke:  Applied Biosystems™ A37835
5595.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15866152
  • 6020.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Innovationen wie ein reaktionsschneller Farb-Touchscreen und die VeriFlex Blocks Temperaturregelungstechnologie ermöglichen eine einfache und präzise Optimierung. Der MiniAmp Plus Thermocycler ist über Thermo Fisher Connect zugänglich. So haben Sie die Freiheit, Ihre Methoden von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus zu entwerfen und sicher hochzuladen.
Wichtigste Funktionen und Vorteile:
  • VeriFlex Blöcke – mit drei unabhängigen Temperaturzonen für eine präzise Temperaturregelung über Ihre PCR-Optimierung
  • Intuitiver 5 Zoll-Farb-Touchscreen – für einfache Programmierung und Schulung neuer Anwender
  • Kleine Stellfläche – mit Abmessungen von 19 cm Breite und 39 cm Tiefe können Sie den MiniAmp-Thermocycler fast überall einsetzen. Und da der Luftstrom von vorne nach hinten erfolgt, können Sie mehrere Einheiten nebeneinander aufstellen, um wertvollen Platz auf dem Labortisch zu sparen.
  • WLAN-fähig und von Thermo Fisher Connect zugänglich – So haben Sie die Freiheit, Ihre Methoden von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus zu entwerfen und sicher hochzuladen
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Für jedes Format und jeden Durchsatz stehen Optionen zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C)
Geeignet für hohe Durchsätze
< 0,5 °C (30 s nach Erreichen von 95 °C)
15.4 x 7.5 x 7.9 in. (39 x 19 x 20 cm)
100/240 V
Thermocycler
0 °C bis 100 °C
500 W
>1.000 Protokolle
5,9 kg (13 lb.)
• MiniAmp Thermocycler
• länderspezifisches Netzkabel
Applied Biosystems GeneAmp Kunststoff-Verbrauchsmaterialien
Schnell, standardmäßig
1x 96-Well, 0,2 ml
5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Beschränkte Garantie
USB, WLAN, Ethernet
3,5 °C/s (Block), 2,7 °C/s (Probe)
1 instrument
96-Well, 3-Zonen-VeriFlex-Block