Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastics Packages
Der Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
Marke: Applied Biosystems™ A41197
3828.50 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab’s basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
- VeriFlex-Blöcke mit drei unabhängigen Temperaturzonen für eine präzise Temperaturregelung bei der PCR-Optimierung
- Geringer Platzbedarf
- Luftstrom erfolgt von vorn nach hinten, so können Sie mehrere Einheiten nebeneinander aufstellen, um wertvollen Platz auf dem Labortisch zu sparen.
- Entwickelt für die Verwendung mit dem ProFlex™ 3x 32-Well PCR-System und alle Applied Biosystems Standard 96-Well-Thermocycler
- Leicht abzureißende zweifache Seitenlaschen zur einfachen Abtrennung in drei einzelne 32-Well-Platten
- Mit Halbrand für einfache Handhabung und Beschriftung
- Standard-Arbeitsvolumen von 250 µl mit maximalem Well-Volumen von 300 µl bei Verwendung mit Klebefolie
- Alphanumerische Kennzeichnung auf jeder 32-Well-Mikrotiterplatte zur einfachen Well-Identifizierung
- Zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase und RNase
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnell, standardmäßig | |
96-Well, 0,2 ml | |
5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe) | |
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) | |
96-Well, 3-Zonen-VeriFlex-Block |
• MiniAmp Plus Thermocycler • 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-Well PCR-Reaktionsplatten (insgesamt 100 Platten) • 2 x MicroAmp 32-Well Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
500 W | |
> 1.000 Protokolle | |
5,9 kg (13 lb.) |