Learn More
Ohaus™ Pulsierender Mini-Vortex-Mischer VXMNPS
Der OHAUS™ pulsierende Mini-Vortexmischer VXMNPS eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke: Ohaus™ 30392131
649.03 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.40000kg
Beschreibung
- Robustes Design für stabile und zuverlässige Vortex-Aktivität
- Die leistungsstarke, pulsierende Vortexwirkung bietet einen hervorragenden Zellaufschluss bei der Anwendung von Glasperlen.
- Vollständiger Zellaufschluss in Proben innerhalb nur wenigen Minuten
- Die einzigartige Pulsierwirkung reduziert auch die Wärmeentwicklung und sorgt gleichzeitig für ein effektiveres Mischen und Lysieren.
- Angezeigte Zeit wird bei Dauerbetrieb hochgezählt und bei zeitgesteuerten Läufen heruntergezählt
- LED-Anzeigen für Zeit und Drehzahl
- Ideal für Zellaufschluss/Homogenisierung mittels Glasperlen
Spezifikation
2,5 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,6 A | |
Pulsierender Mini-Vortexmischer | |
EU-Stecker | |
21 x 12,3 x 16,5 cm | |
16,5 cm | |
21,00 cm | |
12,30 cm | |
Vortexmischer, Mini, pulsierend, VXMNPS, EU |
500 bis 2500 U/min | |
0,6 A | |
CE, TUV | |
21,00 x 12,30 cm | |
6,50 in. | |
8,30 in. | |
4,80 in. | |
Pulsierend | |
VXMNPS |