Learn More
Merck MilliSolve Kit
Das Millipore MilliSolve Filtersystem wurde für die Filtration von Flüssigchromatographie-Puffern und Lösungsmitteln unter Vakuum entwickelt.
Marke:  Merck XX1614700
Artikelnummer. 15804176
  • 1555.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Millipore MilliSolve Filtersystem – Kit
Das Millipore MilliSolve Filtersystem wurde für die Filtration von Flüssigchromatographie-Puffern und Lösungsmitteln unter Vakuum entwickelt. Das System verwendet einen 0,45 µm-Membranfilter, um Partikel zu eliminieren, die die Lebensdauer der Säule verkürzen können. Die Vakuumfiltration mit dem Millipore MilliSolve System entfernt auch einen großen Teil gelöster Gase aus Puffern und verringert so das Risiko, dass Luftblasen die LC-Instrumente beeinträchtigen. Bei der automatischen und kontinuierlichen Filtration ist es nicht erforderlich, Flüssigkeit im Verlauf der Filtration in einen Trichter einzufüllen. Die Filtration erfolgt in einem geschlossenen System, was beim Filtern gefährlicher Flüssigkeiten wichtig ist. Wenn eine offene Trichterfiltration erforderlich ist, ersetzt der 300 ml-Trichter die Vakuumabdeckung.
Dieser Artikel ist ein Kit, das aus folgenden Elementen besteht:
XX1614705 – Millipore Bodengelenkkolben, 2 l, konischer Boden
XX1514702 – Millipore Glasbasis und -kappe, 47 mm, Glasfritstütze
XX1614701 – Millipore Glasabdeckung, 47 mm, für die Verwendung mit Millipore MilliSolve Kit
XX1014703 – Millipore Federklemme, 47 mm, Aluminium
XT1200000 – Millipore Puffer/PTFE-Lösung, PTFE 70 cm
XX1014704 – Millipore Glastrichter, 300 ml, 47 mm, Borosilikat, Dichtung aus geschliffenem Glas
ALIGNED05 – Millipore Ausrichtungsführung, 47 mm, 5/Packung
Merkmale & Vorteile
Die automatische, kontinuierliche Lösungsmittel- und Pufferfiltration macht das Gießen während der Filtration überflüssig
  • 2 l-Auffangkolben enthält Stopfen und Schläuche zur Lagerung, wodurch ein gefilterter Puffertransfer vermieden, der Arbeitsaufwand reduziert und das Kontaminationsrisiko verringert wird
  • Konischer 2 l-Kolbenboden ermöglicht den Zugriff auf alle gefilterten Lösungsmittel oder Puffer
Anwendungen: Mobile Phasenvorbereitung, Pufferfiltration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12,5 cm
2 l-Kolben, Filter mit 47 mm Durchmesser, Borosilikatglas, Klemme aus eloxiertem Aluminium, 129 Zoll-PTFE-Schläuche, Pinzetten aus Edelstahl, Vakuumstützfuß aus Glas mit Röhrchenkappe
Laborfilterhalter oder Zyklone