Learn More
Merck Hängender Millicell Zellkultureinsatz
Merck™ hängender Millicell Zellkultureinsatz ermöglicht das Anbringen oder Aufhängen von Zellen, um von der apikalen und der basolateralen Seite aus auf Medien zuzugreifen.
Marke: Merck MCHT12H48
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer
- Darüber hinaus ermöglichen Millicell-Einsätze die Untersuchung beider Seiten der Zellen-Monolayer
- Die Einsätze werden problemlos für SEM- und TEM-Visualisierungstechniken vorbereitet und mit zellulären und/oder fluoreszierenden Färbemitteln kompatibel
- Für Kokultivierung und Permeabilitäts-Assays
- Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren Zugang zu den Basismaterialien als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko
- Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die für eine bessere Visualisierung durch Mikroskopie optisch transparent ist
- PET-Membran (Polyethylenterephthalat) für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen ohne Matrix
- Einzeln in Blisterpackung verpackt
Spezifikation
PET-Filtercode (Polyethylen-Terephthalat) | |
0,4 μm | |
50 °C max. Betriebstemperatur: | |
12 mm | |
12-Well-Platten | |
Steril |
Polystyrol | |
Zellkultur-Einsatz | |
Zellanlagerung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Immunozytochemie | |
48/Pckg. | |
Klar | |
12 |