Learn More
Honeywell Safety Products™ Millenia Schutzbrille
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Schwarz
Silber
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Gelb
Silbern, verspiegelt
Enthält:
Flexicord-Halterung
Verstellbare, abbrechbare Flexicord-Halterung
Linsenbeschichtung:
Stoßfest, Beschlagfrei, UV-behandelt
Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Geeignet für mechanische Arbeiten: Schleifen, Drehen, Fräsen.
- Polycarbonat-Gläser bieten 99.9 % UV-Schutz bis 380 nm.
- Sensitive Tension-Design und Parallelsicht-Kontrolle.
- Eine ausgewogene Passform und mehr Komfort beim Sehen.
- Ein praktisch gewichtsloses Gefühl.
- Verstellbare, abreißbare Flexicord-Halterung.
- Mehr Sicherheit und Komfort in aktiven Arbeitsumgebungen.
- Einzigartiges Design mit Gläsern mit 9 Basiskrümmung.
- Hervorragende optische Eigenschaften und vollständiger Schutz.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1131 , EC-Bescheinigungsnummer EC1131 |
Linsenbeschichtung | Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwaltung, Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, Baustelle, Energie, Elektrizität, Labor, Logistik, Medizin und Pharmazie und Holzwirtschaft |
Rahmenfarbe | Silber |
Enthält | Verstellbare, abbrechbare Flexicord-Halterung |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Nylon |