Learn More
Gibco™ Microvascular Growth Supplement (MVGS)
Mikrovaskuläres Wachstumssupplement (MVGS)
Marke: Gibco™ S00525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine sterile, konzentrierte (20x) Lösung zur Verwendung mit Medium 131 für die Kultivierung von humanen mikrovaskulären endothelialen Zellen. Jede 25-ml-Flasche MVGS enthält alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte, die für die Kultur humaner mikrovaskulärer endothelialer Zellen notwendig sind, und enthält die korrekte Supplement-Menge für eine 500-ml-Flasche Medium 131. Wenn eine 500-ml-Flasche Medium mit MVGS supplementiert wird, sind die Endkonzentrationen der Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt:Spezifikation
-20 Grad C. | |
Wachstumssupplement | |
Cascade Biologics™ | |
Trockeneis |
20 X | |
Steril | |
2 Aufreinigungen | |
Human |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.