Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Wipers
Sealed Edge Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit wiper. ISO Class 3 to 5 (Cleanroom Class 1 to 100).
1165.00 CHF - 1690.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyester Knit |
---|---|
Kompatibilität | IPA, Acetone and other solvents |
Flächengewicht | 267 |
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH |
Kanten | Sealed |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17822135
|
Berkshire™
MSSS.1212.12 |
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) |
1690.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15526344
|
Berkshire™
MSSS.0909.8 |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
1165.00 CHF
800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- 100% continuous filament polyester knit
- Two-ply pinsonic construction with unique knit structure and pattern
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Laundered and packaged in Berkshire’s ISO Class 4 cleanroom
Spezifikation
Polyester Knit | |
267 | |
Sealed | |
2-ply |
IPA, Acetone and other solvents | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Chamber cleaning and cmP processing | |
Non-sterile |