Learn More
Sartorius Microsart™ Medien
Erhöhen die Sicherheit der mikrobiologischen Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie für mikrobielle Grenzwerttests gemäß USP und EP
610.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952510
|
Sartorius
14322--47----ACN |
R2A; Zielorganismen: Gesamtzählung, beanspruchte Organismen in Reinwassersystemen |
610.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932510
|
Sartorius
14313--47----ACN |
TSA; Zielorganismen: Gesamtzählung |
610.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15942510
|
Sartorius
14314--47----ACN |
SDA; Zielorganismen: Hefen und Schimmelpilze |
610.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Agar-Medienschale (vorgefüllt mit verschiedenen Agar-Medientypen) mit aktivem Deckel
- Steril verpackt und gebrauchsfertig in Verbindung mit Microsart Filtereinheiten
- Der aktive Deckel ermöglicht einen berührungslosen Membrantransfer ohne Pinzetten und reduziert das Risiko einer sekundären Kontamination
- Der aufklappbare Innendeckel ermöglicht den einfachen Zugriff auf ausgewählte Kolonien nach der Inkubation zur weiteren Analyse
Spezifikation
Wachstumsmedium |