Learn More
Grant Instruments™ Thermoschüttler für Mikrotiterplatten
Geeignet für den Einsatz mit allen Mikrotiterplatten in Standardtiefe. Die Drei-in-Eins-Funktion gewährleistet maximale Vielseitigkeit und Effizienz. Der Grant™ Thermoschüttler für Mikrotiterplatten zeichnet sich durch eine hervorragende Temperaturverteilung innerhalb von Plattform und Mikrotiterplatten aus.
Marke:  Grant Instruments™ PHMP-4
2020.34 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11481038
  • 2270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperatureinstellungsbereich: 25 bis 100 °C
  • Temperaturstabilität ± 0,1 °C, Temperaturgleichförmigkeit ± 0,2 °C aufgrund des bidirektionalen Heizsystems (Plattform und Deckel)
  • Schüttelfrequenz: 250 bis 1200 U/min
  • Schnelles Aufheizen
  • Dauer- oder Zeitbetrieb, mit Alarmsummer und Abschaltautomatik
  • Auswahl zwischen zwei Modellen mit Kapazität für zwei (PHMP) oder vier (PHMP-4) 96- oder 384-Well Mikrotiterplatten
  • Der beheizte Deckel deckt die flache Heizplatte vollständig ab, um eine bidirektionale Erwärmung und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig Kondensation zu vermeiden
  • Die Kombination aus bidirektionaler Erwärmung und leistungsstarkem Orbitalschütteln führt zu einer maximalen Inkubationsausbeute
  • Sehr einfach zu bedienen, mit einfacher Einstellung von Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit über Drucktasten und die zweizeilige LCD-Statusanzeige
Spezifikation
Spezifikation
2 mm
120/230 V, 50/60 Hz
4 x 96- oder 364-Well-Mikrotiterplatten
0,25 bei 37 °C
140 mm
8,8 kg
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen
1 min bis 96 h (in 1-min-Schritten)
250 bis 1.200 U/min
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 60 °C
25°bis 60 °C
390 mm
380 mm
PHMP-4
4