Learn More
Thermo Scientific™ Preparation Rack, 96-well, with cover
Thermo Scientific™ 96-Well-Probenvorbereitungsgestell.
Marke: Thermo Scientific™ PRK0963
Beschreibung
Thermo Scientific™ 96-Well-Probenvorbereitungsgestell.
Für alle 0,2 ml-Röhrchen, Streifenröhrchen, Piko™ PCR-Platten mit 24 Wells und 96-Well-Platten ohne Rand oder mit Halbrand.- Blaues Gestell, durchsichtige Abdeckung
- Die Grundfläche nach Industriestandard passt in Zentrifugenrotoren für Mikrotiterplatten
- Der durchsichtige Deckel ermöglicht einfaches Stapeln und Betrachten der Proben
Lieferumfang:
Empfohlen für:
Handhabung, Vorbereitung und Lagerung von Proben
Spezifikation
Rack für Mikrotiterplatten | |
0,2 ml-Röhrchen | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
5 racks |
Blau/klar, Löschen | |
Rechteck | |
5 Gestelle |