Learn More
Ohaus™ Mikrotiterplattenhalter-Kit
OHAUS™ Mikrotiterplatten-Halterkit zum mühelosen Mischen von Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
Marke: Ohaus™ 30400199
113.10 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.10000kg
Beschreibung
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Mikrotiterplattenhalter-Kit | |
Kunststoff | |
Micro-Mikrotiterplattenkt mit Halter |