Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop: Adapters
Eine Auswahl an Flachkopf-Moppadaptern für Reinräume, die über ein einzigartiges 360°-Drehgelenk verfügen, das bei 180° verriegelt werden kann, um die Reinigung stark zu vereinfachen und eine unvergleichliche Kontrolle bei der Reinigung von flachen Oberflächen zu ermöglichen. Mopprahmen erhältlich in elektropoliertem Edelstahl oder Polypropylen.
Marke: Micronova™ QPSL-18
Requires : Schutzbezüge und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Beschreibung
Zur Boden- und Wandreinigung
Die Micronova SlimLine™ Reinraum-Moppadapter verfügen über ein einzigartiges 360°-Drehgelenk, das ein einfaches Gleiten bei der Reinigung von flachen Oberflächen ermöglicht und bei 180° verriegelt werden kann, um Wände innerhalb von Hauben und Kammern besser zu reinigen. Die Adapter sind entweder mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe oder einem Schnelltrennaufsatz für Edelstahlgriffe erhältlich.
- Flachkopf-Moppadapter mit 360°-Drehgelenk aus Kunststoff
- Das Gelenk kann für mehr Kontrolle bei 180° verriegelt werden
- Erhältlich mit Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 oder Polypropylen
- Für die Verwendung mit den SlimLine, PadMop, SnapMop und PocketMop Moppaufsätzen
- Die Adapter sind für SlimLine und SlimT Eimersysteme geeignet
- QDSL – Edelstahlrahmen zur Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie SSU
- QPSL – Polypropylen-Rahmen zur Verwendung mit Kunststoffgriffen der Serie STA
- QSSL – Edelstahlrahmen zur Verwendung mit Griffen der Serie STA oder ALUMEH
- Erhältlich in Längen von 9 Zoll (22,86 cm) bis 18 Zoll (45,72 cm)
- Autoklavierbar
Spezifikation
4 x 18 in.(10 x 45.7 cm) | |
White | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3 in. | |
4 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Reinigung und Desinfektion von Böden und Wänden in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen | |
No |
Adapter, ACME-Griffbefestigung mit Gewinde | |
360° schwenkbar | |
18 in. | |
18 Zoll | |
7.62 cm | |
10,2 cm | |
Chemikalien | |
1/Pckg. | |
SlimLine oder Slim T Eimersysteme, Mopp | |
Certificate of Conformance ISO 9001 Certified Facility | |
Polypropylen |