Learn More
Micronova™ RollerTool™ Überzüge
Dieser Moppadapter verfügt über zwei Edelstahlplatten, die mit einer Auswahl an bestrahlten Aufsätzen zur Reinigung der oberen und unteren 3 Zoll (7,62 cm)-Rollerflascheninkubatoren in Reinräumen geeignet sind. Die Aufsätze sind gammabestrahlt und in einer Auswahl von drei Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke erhältlich.
Marke: Micronova™ RTC2012-IR
Requires : Griffe der Serien QDRT-01 und SSU
Beschreibung
Micronova RollerTool™ und die bestrahlten RollerTool Aufsätze sind speziell für die Reinigung und Desinfektion von Rollerflascheninkubatoren konzipiert, können aber auch für kleine Rohre und andere Reinraumoberflächen verwendet werden. Der Doppelplattenadapter umfasst einen Schnelltrennanschluss für die Verwendung mit einem der Griffe der Serie SSU, um so eine größere Reichweite innerhalb des Rollergestells zu erzielen.
- Moppadapterrahmen mit zwei Edelstahlplatten
- Zur Reinigung und Desinfektion von 3 Zoll (7,62 cm)-Rollerflascheninkubatoren
- Elektropolierter Edelstahlrahmen mit Acetylkomponenten
- Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
- NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
- MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
- Kann mit den Griffen der Serie SSU für eine größere Reichweite verwendet werden
- Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Umgebungen
- Für starke Desinfektionsmittel geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in.) | |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
4 in. | |
Nein | |
Waschanleitung – Artikel kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Wasser- und Trocknertemperatur darf nicht über 180 °C liegen. | |
Reinigung und Desinfektion von Rollerflascheninkubatoren, kleinen Rohren und anderen Reinraumoberflächen |
Moppabdeckung | |
6,5 in. | |
16,5 cm | |
10,2 cm | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Rollenwerkzeug-Mopp | |
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum |