Learn More
Micronova™ SlimLine™ Eimer aus Polypropylen
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
Marke: Micronova™ B-7RE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Micronova SlimLine™ Eimer aus Polypropylen eignen sich hervorragend für Micronova BucketLiner™ und die Auswringer der Serie W-9. Die farbcodierten Eimer sind in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau erhältlich.
- Rechteckige Polypropylen-Eimer
- 20 in. Breite, ideal für flache Mopps und String-Mopps
- 6 Gallonen Fassungsvermögen
- Volumengraduierungen mit Gallonen- und Litermarkierungen
- Farbcodiert mit Auswahl an Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau
- Kompatibel mit BucketLiners und Auswringern der Serie W-9
- Ersatzeimer für SlimLine und Slim-T-Serie-Wagen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Putzeimer | |
Polypropylen | |
6 gal. | |
Rot | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
26,7 cm | |
55,9 cm | |
30,5 cm |
22,7 l | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann. | |
55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in.) | |
SlimLine Mopp- und Eimersystem | |
22 in. | |
Unsteril |