Learn More
Micronova™ C-9 Eimerwagen aus Edelstahl
Manövrierfähiges, aber stabiles Reinraumsystem mit nahtlosem Eimerdesign
2465.00 CHF - 3285.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 gal. |
Pflegeanleitungen | Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15860392
|
Micronova™
C-92 |
Wagen mit Doppeleimer | 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in.) |
2465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15800510
|
Micronova™
C-93 |
Rollwagen für drei Eimer | 53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in.) |
3285.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die C-9-Serie ist in Einzel-, Doppel- und Dreifachkonfigurationen erhältlich, um die spezifischen Anforderungen Ihrer kontrollierten Umgebung zu erfüllen.
- Elektropolierter Edelstahl
- Autoklavierbare 30.28 l-Becher (8 Gal.) aus geformtem Edelstahl verfügen über ein glattes Inneres ohne Kanten oder Nähte, die Bakterien aufnehmen könnten
- Ausgezeichnete Manövrierbarkeit durch 360° Rotation der Prevenz™ antimikrobiellen Räder
- Fußbremse für Stabilität während der Reinigung
- Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Lagerung
- Kompatibel mit der Slim-T Wringer-Serie
- Für Mopps mit einer Breite von bis zu 45.72 cm (18 Zoll)
Spezifikation
Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon | |
8 gal. | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
17 in. | |
21 in. | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
SLIM-T Wringer Serie, passt zu Mopps mit 18 in. B | |
43,2 cm | |
53,3 cm |