Learn More
Micronova™ Accordion Wischmoppstiel
Faltbar für den Einsatz in Isolatoren und Einschlusshauben
Marke: Micronova™ QDAH-19
Requires : Griffe der Serien SSU, STAEH und STAH und Micronova Moppadapter und Spezialausrüstung
Beschreibung
Die Micronova Adapter mit einstellbarem Winkel verfügen über zusammenklappbare Griffe, die für die spezifischen Platzbeschränkungen von Isolatoren und Abzugshauben ausgelegt sind. Dank des einzigartigen Designs passt der zusammengeklappte Griff in die Durchführung. Anschließend kann das Scharnier erweitert werden, um alle Innenflächen zu erreichen. Der Adapter kann auch an einem Universalgriff angebracht werden, um Hindernisse in Reinräumen oder kontrollierten Umgebungen effektiv und bequem zu überwinden oder unter und um sie herum zu gelangen.
- Griffadapter aus Edelstahl mit einstellbarem Winkel
- Das Delrin™ Kunststoffscharnier kann zusammengeklappt oder auf einen festen Winkel eingestellt werden
- Korrosionsbeständiger, elektropolierter Edelstahl 304
- Für eine einfachere Reinigung von Isolatoren und Abzugshauben
- Optionaler Anschluss zusätzlicher Segmente für mehrere Winkel
- Schnelltrennfunktion zur Befestigung an Moppadaptern und Griffen
- Zur Befestigung an Micronova QD Moppadaptern und QD Griffen
- Erhältlich in den Größen 8 Zoll (20,32 cm), 13 Zoll (33,02 cm) und 19 Zoll (48,26 cm)
- Autoklavierbar
Spezifikation
48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in.) | |
19 in. | |
48,3 cm | |
3,8 cm | |
Chemikalien | |
1/Pckg. | |
Isolatoren und Absaughauben | |
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyethylen |
Moppgriff | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1,5 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Reinigung und Desinfektion von Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |