Learn More
Thermo Scientific™ Mikroliterrotor für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™/1.6R Zentrifugen
Zur Verwendung mit Legend Mach 1.6 und 1.6R Zentrifugen
Marke: Thermo Scientific™ 75003348
Includes: Rotor und Deckel
Beschreibung
- Füllvolumen: 48 × 1.5/2 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 15,000 U/min/24,652 × g
- Zugelassene Bioabdichtung
- Adapter separat lieferbar
Spezifikation
Mikroliterrotor | |
24.652 × g | |
1.6/1.6R Zentrifuge |
48 x 1,5/2 ml | |
15.000 U/min |