Learn More
Ansell Edmont™ X30 Microgard 3000-YELLOW CAPE HOOD VISOR 508
Schützt Kopf und Schultern vor anorganischen Chemikalien. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 3000 Kapuzenhaube mit Visieröffnung sollte auch mit einem Gesichtsschutz getragen werden.
Marke: Ansell Edmont™ YE30W-00508-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehrschichtiges Barrierelaminat
- Balaclava-Stil mit Visier zu Gesichtsöffnung
- Legt sich teilweise über die Schultern
Spezifikation
Kappenhaube mit Visieröffnung | |
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Balaclava-Stil mit Visieröffnung | |
30/Pckg. |
Universal | |
Gelb | |
Ultraschallgeschweißt |