Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Ts Plus Overalls mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Bewährte Barriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration, verdünnte Pestizide sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Dampfdurchlässig (‘atmungsaktiv’), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm zur Reduzierung des Das Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
- Antistatisch gemäß EN 1149-1
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
- Tunnelförmige, elastische Handgelenke, Haube und Knöchel reduzieren das Risiko von Fusseln und Kreuzkontamination.
- Daumenschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel bei Arbeiten über Kopfhöhe.
- Der Kinnriemen verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | Klein |
Geschlecht | Unisex |
Material | Mikroporöse Polyethylen-Folie |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Hood Type | 3-teilig, elastisch |