Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Comfort Overalls mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger elastischer Haube
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Mikroporöses Polyethylen-Verbundgewebe mit atmungsaktivem SMS-Rückeneinsatz
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | 3 Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Daumenschlaufe |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |