Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Comfort Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15506534
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
  • Overall mit 3-teiliger elastischer Haube
  • Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Mikroporöses Polyethylen-Verbundgewebe mit atmungsaktivem SMS-Rückeneinsatz
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Rückenausführung Atmungsaktive SMS
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modell WH20-B-00-129, Inklusive Haube, Fingerschlaufen
Anzahl Taschen Keine