Learn More
Ansell Marineblaue Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15506474
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Zum sicheren Entfernen, Entsorgen und Lagern von Asbest. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 1500 Overalls mit Hauben ermöglichen eine Filterung von kleinen Partikeln ab einer Größe von 3 μ.
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Marineblau
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Non-sterile
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1, EN13034
Modell NV15-S-00-138, Inklusive Haube
Anzahl Taschen Keine