Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Statisch ableitender Handschuh - Schwarz
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die ersten statisch ableitenden Einweghandschuhe von Ansell: MICROFLEX™ 94-242 Handschuhe verringern das Risiko elektrostatischer Entladungen, die in explosionsgefährdeten Umgebungen zur Selbstentzündung führen können.
- Niedriger vertikaler Widerstand: Proprietäre Nitrilformulierung mit einem technischen Material, das Elektrizität durch das Handschuhpolymer leitet, für einen niedrigen vertikalen Widerstand unter 108 Ω
Fortschrittlicher Schutz: Hergestellt mit TNT™ Chemical Splash Resistance Technology für weichen, dauerhaften Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien. - Touchscreen-kompatibel: Bietet kapazitive und resistive Touchscreen-Fähigkeit bei der Arbeit mit Industrieelektronik.
- Bessere Sicht: Die schwarze Farbe bietet einen Kontrast zu potenziell brennbarem Staub und verbirgt gleichzeitig das Erscheinungsbild von Ölen, Schmutz und Flecken.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
ASTM F739 | No |
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks |
Chemotherapeutic Rated | No |
Chlorinated | Yes |
Beschreibung | Disposable static dissipative gloves |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Industriell |
AQL | 1.5 |