Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ 93-856 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
10.5 – 11
6.5 – 7
7.5 – 8
8.5 – 9
9.5 – 10
Beschreibung
- Einweghandschuhe aus Nitril
- Durch die hellorange Farbe sind Hände auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in größeren Entfernungen sichtbar
- Erhöhte Sicherheitsbedingungen für verschiedene Arbeitsumgebungen.
- Über längere Zeiträume als andere Einweghandschuhe aus Nitril gegen verschiedene Industriechemikalien beständig
- Die verlängerte Manschette bietet einen verbesserten Schutz bei Untersuchungshandschuhen an den hochempfindlichen Bereichen des Handgelenks und Unterarms
- Texturierte Finger sorgen für eine starke Griffigkeit und maximalen Arbeitsschutz
- Puderfrei
- Nicht aus Naturlatex hergestellt, um vor Hautallergien vom Typ 1, Hautreizungen und Hauttrockenheit zu schützen
Anwendungen:
- Montage und Inspektion
- Notfalldienste
- Laboranalysen
- Labortests
- Wartung von Geräten und Instrumenten
- Wartung und Reinigung von Instrumenten
- Lackier- und Spritzbetriebe
- Patientenuntersuchungen
- Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
- Lagerarbeiten
- Nachbetanken
- Tatortanalyse
- Exploration, Bohren und Strahlen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
Beschreibung | Griffausführung: Texturierte Finger |
Farbe | Orange |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | 7.5 – 8 |
Dicke (metrisch) | 0,13 mm |
Art der Handschuhstulpe | Mit Beads |