Learn More
Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
Reduzieren Sie die Laufzeiten mit hohem Durchsatz und mit einer Kapazität von 18 Plätzen für 5,0 ml-Mikroröhrchen bei über 22.000 x g.
Marke: Thermo Scientific™ 75005765
1302.35 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der neue Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 Festwinkelrotor für Mikroröhrchen bietet kürzere Laufzeiten mit hohem Durchsatz und einer Kapazität von 18 Plätzen für 5,0 ml-Mikroröhrchen bei über 22.000 x g.
Leichte und ergonomische ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel zur Probenansicht.
Der sichere Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in nur 3 Sekunden bietet:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
1. Kein Werkzeug erforderlich
2. Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer zur einfachen Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 und SL 40
Bestellhinweis: Adapter sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Spezifikation
MicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor | |
18 x 5 ml | |
15.000 U/min | |
62 mm | |
Thermo Scientific Sorvall Legend X1/XT/XF und ST 8/16/40 Serie, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 und Megafuge 8/16/40 Serie, Thermo Scientific SL 8/16/40 Serie | |
Ja |
Festwinkelrotor | |
9.333 x g | |
102 mm | |
17 mm | |
45° |