Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 21R Mikrozentrifuge
Beschleunigen Sie die routinemäßige Probenvorbereitung mit dieser extrem schnellen (bis zu 21,000 xg) Mikrozentrifuge mit großzügigem Fassungsvermögen, die auch mit Kühlung erhältlich ist.
8360.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 14.800 U/min |
Max. RZB | 21100 x G |
Geräuschpegel | 50 dB(A) |
Temperaturbereich | -9 bis +40 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10733625
|
Thermo Scientific™
75002470 |
MicroCL 21R Zentrifuge, gekühlt | 230 V, 50/60 Hz | 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel |
8360.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen verbinden Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
In Verbindung mit unserer umfangreichen Rotorenauswahl bieten sie die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, um sowohl komplexe als auch einfache Mikro-Reaktionsansätze zu verarbeiten.
Holen Sie sich Unterstützung für Ihre Anforderungen in der Separierung von Mikrovolumen:- Herausragende Beschleunigung von bis zu 21,000 xg in nur 12 Sekunden.
- Gekühlte Varianten reduzieren in nur 9 Minuten von Raumtemperatur auf einen Sollwert.
- Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die aus, die ideal für Ihren Anwendungsbereich geeignet sind:
- Überragende Korrosionsbeständigkeit mit leichten Rotoren aus technischem Polymer.
- Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe pro Durchlauf, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Kleinstpräparaten und Spin-Säulen.
- Ergonomisches Öffnen und Schließen des Rotors mit einem Klick sowie transparente Ausführung für zusätzliche praktische Sicherheit mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
- Adapter gehören der Vergangenheit an, dank dem einzigartigen zweireihigen Rotor.
- Vereinfachen Sie die Bedienung mithilfe intuitiver Steuerung, leicht ablesbaren Displays und schnellem Deckelverschluss der Zentrifuge mit nur einem Klick.
- Schlanke, leichte, platzsparende Ausführung.
- Langlebig und einfach in Reinigung und Wartung.
- Die ruhige Laufleistung fördert ein sicheres und belastungsarmes Arbeitsumfeld.
- Konform mit den aktuellen klinischen und Sicherheitsnormen, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21100 x G | |
-9 bis +40 °C | |
Tisch-Zentrifuge | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) | |
Thermo Scientific |
14.800 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
MicroCL 21R Zentrifuge, gekühlt | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
62,0lb. (28,0 kg) |