Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugenserie
Führen Sie schnell komplexe oder einfache Protokolle durch. Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
3879.30 CHF - 3909.45 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1.5/2 mL |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 14,800 rpm |
Max. RZB | 21,100 x g |
Geräuschpegel | 56 dB(A) |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17845537
|
Thermo Scientific™
75002549 |
MicroCL 21 Centrifuge, Ventilated | 24 x 1.5/2 mL | Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel | 230 V |
3879.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10112074
|
Thermo Scientific™
75002465 |
MicroCL 21 , 230V, 24 x 1.5/2.0mL Rotor | 24 x 1,5/2 ml | 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel | 230 V |
3909.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen führen Sie schnell komplexe oder einfache Protokolle durch. In Verbindung mit unserer umfangreichen Rotorenauswahl bieten Sie Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
Merkmale:
- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 × g in 12 Sekunden
- Gekühlte Modelle bieten Kühlung in nur neun Minuten
- Der aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Rotordeckel signalisiert den sicheren Verschluss mit einem Klickgeräusch, so dass luftdicht abgeschlossene Proben gewährleistet sind.
- Die neuen PPSU Deckel verfügen über eine höhere Stärke und Chemikalienbeständigkeit
- Intuitive Bedienelemente und die klare, gut ablesbare Anzeige erleichtern die Bedienung
- Robuste Bauweise für langjährigen, zuverlässigen Betrieb
- Einfache Reinigung und Wartung
Rotoren-Portfolio:
- 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal-Deckel, zertifiziert durch HPA (vormals CAMR)
- 36 x 0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel
- Doppelreihiger Rotor 18 x 2,0/0,5 ml mit aufschraubbarem Deckel
- PCR 8 x 8 Rotor mit aufschraubbarem Deckel
- PCR 4 x 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
- Hämatokritrotor
- Zwei RZB-Klassen zur Auswahl (17.000 × g/21.100 g)
- Temperaturregelung bei den gekühlten Modellen (17R, 21R) zwischen -9° und 40 C
Bestellinformationen:
Aerosoldichte, Hämatokrit-, PCR- und doppelreihige Rotoren sowie Verschlüsse und Röhrchenadapter sind separat erhältlich.
Spezifikation
24 x 1.5/2 mL | |
21,100 x g | |
Umgebungstemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Thermo Scientific |
14,800 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
MicroCL 21 Centrifuge, Ventilated | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
23.1lb. (10.5 kg) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.