Learn More
MP Biomedicals™ Microchem I Druckerpapier für SafTest™ Testkits
Zubehör für Saftest™ Analysatoren.
Marke:  MP Biomedicals™ 07MC1030
Artikelnummer. 15523467
  • 10.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör für SafTest™ Vakuumpumpe
  • Ersatz-Laborartikel
  • Größe: 6.35 x 2434.8 cm (2.5 x 960 in.)
  • Format: Rolle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Raumtemperatur