Learn More
Ansell Edmont™ X20 Microgard 4000-GREEN HOOD VISOR 516
Wird mit Klettverschlüssen unter den Armen befestigt. Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Kapuzenumhang mit Visor schützt vor organischen und anorganischen chemischen und biologischen Substanzen.
Marke: Ansell Edmont™ GR40T-00516-00
1080.37 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus einem mehrschichtigen Sperrschichtlaminat
- Haube mit PVC-Visier und 76 mm-Körperfläche
- Verschweißte und verklebte Nähte
Spezifikation
Schutzhaube | |
Mehrschichtiges Barrierelaminat, PVC-Visier | |
20/Packung |
Universal | |
Grün | |
Ultraschallgeschweißt |