Learn More
Cytiva Microcheck™ Getränkemonitor mit schwarzer Metricel™ Membran
Anwenderfreundliche, vielseitige Einweg-Filtertrichter in Großpackungen eignen sich ideal für die mikrobielle Analyse.
Marke: Cytiva 4764
26.21 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21644" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann zur Kultivierung einfach in eine Petrischale umgewandelt werden oder die Membran wird für die Platzierung auf einer separaten Agar-Schale einfach entfernt
- Nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Anwendungen am Patienten zugelassen
Spezifikation
100 mL | |
50/Packung | |
Kariert |
0,8 μm | |
Steril | |
Metricel Zellulosemischester |