Learn More
3M™ Microbial Luminescence System Microwell Strip 3008
Microwell strip for use with the 3M™ Microbial Luminescence System (MLS).
Marke:  3M™ 7000030320
Encompass
Artikelnummer. 17208530
  • 599.73 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Plastic strips of 12 wells.
  • Snap to desired number of wells.
  • Use with 3M™ MLS Microwell Strip Holder #3009.
  • Used primarily for reagent checks and low-volume UHT testing.
Spezifikation
Spezifikation
Plastic Strips of 12 Wells
320/Cs.
3M™ MLS Microwell Strip Holder #3009.