Learn More
3M™ Microbial Luminescence System Injector Cleaning Kit 3005 DPQCOG-CLNKIT
Injector cleaning kit includes 10 ATP Free Water and 2 Clean Solutions.
Marke:  3M™ 7000043164
Encompass
Artikelnummer. 17293724
  • 143.48 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • For daily use.
  • Prevents biofilm build-up.
  • Contains: 2 cleaning solutions (125 mL each), 10 ATP-free water (125 mL each) and 10 amber vials.
  • Storage: 2-8°C.
Spezifikation
Spezifikation
10 ATP Free Water, 2 Clean Solutions and 10 amber vials
1