Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ TriFlex 96-Well PCR Reaction Plate
Die Applied Biosystems MicroAmp TriFlex 96-Well-PCR-Reaktionsplatte ist eine vielseitige PCR-Platte aus Polypropylen, die für die Verwendung mit Applied Biosystems standardmäßigen (0,2 ml) 96-Well- und ProFlex 3 x 32-Well-Thermoblöcken entwickelt wurde.
Marke: Applied Biosystems™ A43673
66.30 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Platte besteht aus drei identischen 32-Well-Plattensegmenten, die über zwei Seitenlaschen miteinander verbunden sind und als einzelne 96-Well-Platte verwendet oder für kleinere Experimente in 32-Well-Platten unterteilt werden können.
• Vielseitiges Format für standardmäßige 96-Well- und 3 x 32-Well-Thermoblöcke
• Verringern Sie Abfall bei kleineren Experimenten mithilfe von einzelnen 32-Well Platten
• Einfache Handhabung und Beschriftung dank halbhohen Seitenlaschen
• Alphanumerische Beschriftung auf jedem 32-Well-Plattensegment für einfache Identifizierung
• Zertifiziert frei von DNA, RNase und PCR-Inhibitoren
Die MicroAmp TriFlex 96-Well-PCR-Reaktionsplatte bietet die gleiche dünnwandige Konstruktion wie alle anderen MicroAmp Kunststoffprodukte, wodurch eine hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe ermöglicht wird. Sie wurde mit Applied Biosystems PCR-Thermocyclern für eine optimale Passform und Leistung validiert. Verringern Sie den Abfall bei kleineren Experimenten, indem Sie die 96-Well-Platte mithilfe der beiden leicht trennbaren Seitenlaschen in einzelne 32-Well-Platten unterteilen. Die transparente MicroAmp 32-Well-Klebefolie ist auch zur Verwendung mit den 32-Well-Plattensegmenten erhältlich.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
MicroAmp™ | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Raumtemperatur |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
20 Platten | |
Optisch | |
MiniAmp™ Plus Thermocycler, MiniAmp™ Thermocycler, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Thermocycler GeneAmp 9700, Veriti™ Thermocycler, ProFlex™ PCR-System, 2720 Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
20 plates |