Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ TriFlex 3 x 32-Well-PCR-Reaktionsplatte
Zur Verwendung mit dem Applied Biosystems™ ProFlex™ 3 x 32-Well-PCR-System, (Kat.- Nr. 4484073) und allen standardmäßigen Applied Biosystems 96-Well-Thermocyclern
33.88 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
Produktlinie | MicroAmp |
Farbe | Optisch |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15835066
|
Applied Biosystems™
A32811 |
20 Platten |
130.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15818561
|
Applied Biosystems™
A32810 |
5 |
33.88 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bietet die gleiche Dünnwandkonstruktion für die Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe
- Validiert mit Applied Biosystems™ PCR-Thermocyclern für optimalen Sitz und bestmögliches Leistungsverhalten
- Leicht abzureißende zweifache Seitenlaschen zur einfachen Abtrennung in drei einzelne 32-Well-Mikrotiterplatten
- Mit Halbrand für einfache Handhabung und Beschriftung
- Zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase und RNase
- Standard-Arbeitsvolumen von 250 μl mit 300 μl maximalem Well-Volumen bei Verwendung mit Klebefolie
- Alphanumerische Kennzeichnung auf jeder 32-Well-Mikrotiterplatte zur einfachen Well-Identifizierung
- 32-Well-Klebefolie (MicroAmp™ 32-Well-Klebefolie, transparent) für effiziente Plattenversiegelung erhältlich
Spezifikation
Kein Barcode | |
MicroAmp | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
Raumtemperatur |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
Optisch | |
Halbhoch | |
32, 96 |