Learn More
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Reaktionsplatten
MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Reaktionsplatten bieten eine hervorragende PCR- oder qPCR-Leistungsfähigkeit, um Ihre experimentellen Anforderungen zu erfüllen.
Marke: MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates A36924
Beschreibung
MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Reaktionsplatten bieten eine hervorragende PCR- oder qPCR-Leistungsfähigkeit, um Ihre experimentellen Anforderungen zu erfüllen. EnduraPlate™ Verbrauchsmaterialien aus Kunststoff wurden mit Applied Biosystems™ Geräten für eine optimale Passform und Leistung validiert. Sie sind nach ANSI/SBS-Standards konstruiert und eignen sich hervorragend für automatisierte Arbeitsabläufe. MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Reaktionsplatten mit Halbrand passen in standardmäßige 96-Well-Thermoblöcke (0,2 ml).
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNase und PCR-Inhibitoren
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standards für Kompatibilität mit Laboren mit hohem Durchsatz und dem Einsatz in Robotersystemen
- Leicht ablesbarer, schwarzer Text zur Unterscheidung von Wells für die Minimierung von Pipettierfehlern
EnduraPlate™ Reaktionsplatten bestehen aus dünnwandigem Polypropylen, das eine perfekte Einpassung in Thermoblöcke mit ausgezeichneter Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe ermöglicht. Der Polycarbonat-Rahmen bietet mechanische Stabilität, Planheit und Haltbarkeit, die mit Automatisierung/Robotik kompatibel sind. Der leicht ablesbare, schwarze Text trägt zur Unterscheidung der Wells bei, um Pipettierfehler zu minimieren und die Probenvorbereitung zu verbessern.
MicroAmp EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Reaktionsplatten werden ohne Barcodes bereitgestellt, sodass Sie die Platten individuell mit Ihren eigenen Barcodes anpassen können
Spezifikation
Kein Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Raumtemperatur |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
20 Platten | |
Optisch, Durchsichtig | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
20 Platten |