Learn More
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde Viskosimeter (DIN)
Micro-Ubbelohde Viskosimeter sind für manuelle Messungen kalibriert
Marke:  SI Analytics™ 285401017
Artikelnummer. 10662642
  • 502.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriert für manuelle Messungen
  • DIN
  • Typ-Nr. 536 13
  • Kapillare Nr. Ic
  • Konstante K = 0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Micro-Ubbelohde Viscometer