Learn More
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde Viskosimeter
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
502.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Micro-Ubbelohde Viscometer
Calibrated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 51562, Teil 2
Material Glas
Länge (metrisch) 290 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Viskositätsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Viskositätsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10632441
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285401025
4 bis 60 cSt
502.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10766911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285401041
40 bis 800 cSt
502.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
  • Ideal für die manuelle Messung transparenter Flüssigkeiten, schaumbildender Flüssigkeiten, flüssiger Mischungen mit hochflüchtigen Komponenten, minimaler Mengen von Messsubstanzen und/oder Spülmitteln sowie Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Lieferung mit Herstellerzertifikat nach DIN 55350, Teil 18
  • Alle Viskosimeter sind mit Ringmarkierungen versehen
  • Diese Viskosimeter eignen sich aufgrund ihrer Bauweise besonders für die Messung kleiner Flüssigkeitsmengen und bei besonders kurzen Laufzeiten
  • Damit ist sichergestellt, dass Viskosimeter für automatische Messungen auch durch manuelle Messungen überprüft werden können
  • Diese Konstante wird durch Multiplikation der Konstante K mit dem Korrekturfaktor F ermittelt
Spezifikation
Spezifikation
Micro-Ubbelohde Viscometer
DIN 51562, Teil 2
290 mm
3 bis 4 ml
Ja
Glas
Manuelle Messungen