Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitrile Acc-Free
Artikelnummer. 16346901
Click to view available options
Größe:
Large, 8.5/9
X-Small, 5.5/6
MICRO-TOUCH Nitrile Acc-Freeare nitrile, powder-free examination gloves with advanced allergy prevention.
  • Superior barrier protection and puncture resistance
  • Chlorinated inner surface for ease of donning
  • Protects from latex Type I allergy and minimizes chemical Type IV allergy
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Chlorinated Yes
Accelerator Free Yes
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe X-Small, 5.5/6
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 3.1 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 240 mm