Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Coated Gloves
Artikelnummer. 16346891
Click to view available options
Größe:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
MICRO-TOUCH Coated Gloves are latex, powder-free, examination gloves coated for quick and frequent donning.
  • Polyacrylate internal coating
  • High levels of elasticity, flexibility and sensitivity
  • Low allergenicity latex reduces risk of contact dermatitis
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Latex Examination Gloves
Größe X-Large, 9.5/10
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 0.11 mm
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 240 mm