Learn More
SI Analytics™ Mikro-Ostwald Viskosimeter
Micro-Ostwald Viskosimeter sind für die automatische Messung kalibriert
Marke: SI Analytics™ 285404322
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert für automatische Messungen
- Typ-Nr. 517 20
- Kapillare Nr. II
- Konstante K = 0,1
Spezifikation
Micro-Ostwald Viskosimeter |