Learn More
SI Analytics™ Mikro-Doppel-Platin-Kombinationselektrode
Ideal für Messungen, die in kleinen Aufnahmegeräten durchgeführt werden. Die Micro-Double Platinum Kombinationselektrode von SI Analytics™ ist eine speziell für die Life Science- und Pharmaziebranche entwickelte Elektrode.
Marke: SI Analytics™ 285102030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In der Pharmazie und in allen Life Science-Branchen sind die meisten Anwendungsgebiete für Mikroelektroden zu finden
- Ideal für Messungen, die häufig in kleinen Behältern wie Ampullen, Fläschchen, kleinen Gefäßen, NMR-Röhrchen usw. durchgeführt werden
- Aufgrund dieses geringen Probenvolumens ist es wichtig, den Durchmesser der Elektrode und die minimale Eintauchlänge zu beachten, um das Diaphragma ebenfalls in der Probe zu platzieren
- Speziell für diese Umstände entwickelt und somit auf diese Anwendungen spezialisiert
- Die Spezialisten für Life Science und Pharmazie
Spezifikation
Festkabel 2 x 4 mm Stecker | |
Einzelelektrode | |
KF 1100 | |
96 mm |
Glas | |
Karl-Fischer-Titrationen | |
-30 bis 135 °C | |
5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Mikro-Doppel-Platin-Kombinationselektrode > LengthMetric: 96 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur