Learn More
uvex Micro Black/Orange PU/RU 65282 Low Shoe - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Marke:  uvex 6528247
113.08 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17201411
  • 169.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 2 VIBRAM Schuh 6528.2 S3 HI HRO SRC
  • Sportliche, multifunktionale Sicherheitsschuhe
  • Extrem leicht und flexibel
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seiten- und Knöchelstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Metallfreie Einlegesohle mit Durchdringungsfestigkeit gemäß neuestem Standard, die nicht die Flexibilität des Schuhs beeinträchtigt
  • Hergestellt mit neuer Hochleistungstechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Uvex Climazone Technologie für optimalen Komfort
  • Atmungsaktives, wasserabweisendes Hightech-Microvelours-Obermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Hergestellt aus synthetischen Textilien, geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit
  • Individuell einstellbar dank elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
    • Normale Schnürsenkel sind ebenfalls vorhanden
  • Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Herausnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterter Bund und Zunge, Staubzunge
  • Spritzgegossene Polyurethan-Überkappe zum Schutz des Oberleders an der Zehenkappe und zur deutlichen Verlängerung der Widerstandszeit
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner
  • Leichte zweilagige Einlegesohle mit ausgezeichneten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
  • Mehrschicht-Sohlensystem aus PU-Mittelsohle und äußerst rutschfester Gummi-Außensohle von VIBRAM
  • Optimierter Knöchelschutz für Sicherheit bei der Arbeit auf Leitern
  • Robuste, selbstreinigende Sohlenrücken ermöglichen maximalen Halt bei anspruchsvollen Arbeiten auf unebenen oder schmutzigen Böden (SRC-Kennzeichnung)
  • Hält einer kurzen Hitzeeinwirkung von ca. 300 °C stand
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6528.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Orange
47
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Uvex 2
Nein
SRC
Microvelour
Gummi aus doppeldichtem Polyurethan (PU/RU)
Nein
Unisex
Chemikalien und Hitze
Ja
S3
ESD Safety Shoe