Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65082 Low Shoe - Width 11
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marke: Uvex 6508237
104.32 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 2 Schuh 6508.2 S3 SRC
- Sportliche, multifunktionale Sicherheitsschuhe
- Leicht und flexibel
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seiten- und Knöchelstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Metallfreie Einlegesohle mit Durchdringungsfestigkeit gemäß neuestem Standard, die nicht die Flexibilität des Schuhs beeinträchtigt
- Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Uvex Climazone Technologie für optimalen Komfort
- Atmungsaktives, wasserabweisendes Hightech-Microvelours-Obermaterial
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Hergestellt aus synthetischen Textilien, geeignet für Personen mit Chromallergie
- Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit
- Individuell einstellbar dank elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
- Normale Schnürsenkel sind ebenfalls vorhanden
- Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
- Herausnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterter Bund und Zunge, Staubzunge
- Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
- Uvex Topshield Überkappe zum Schutz des Obermaterials und zur Verlängerung seiner Lebensdauer
- Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6508.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz, Orange | |
37 | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S3 |
Microvelour | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
Nein | |
SRC |