Learn More
Tocris Bioscience™ Mibefradil dihydrochloride
CaV3.x blocker
337.00 CHF - 1270.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >97% |
---|---|
Produkttyp | Mibefradil dihydrochloride |
Molekulargewicht | 568.56 |
Hemmstoffe | Mibefradil dihydrochloride |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18785776
|
Tocris Bioscience™
2198/10 |
10 mg |
337.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18093982
|
Tocris Bioscience™
2198/50 |
50 mg |
1270.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ca2+ channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels displaying IC50 values of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type channels respectively. Antihypertensive agent.Spezifikation
>97% | |
Mibefradil dihydrochloride | |
568.56 | |
Mibefradil dihydrochloride |
Nur für Forschungszwecke